Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS GC-søjler er søjler med mellempolaritet, velegnet til GC/MS-applikationer.
- Mid-polaritetsfase, 50% Phenyl polysilphenylen-siloxan
- Lav blødning mindsker MS-kontamination
- Særligt nyttigt til applikationer, der kræver en højere temperatur og mere polaritet end en 5 % phenylsøjle
- Kolonne-inerthed resulterer i minimal peak tailing og nedsat nedbrydning af følsomme prøver
- Svarende til: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, SPBS-10, (007-10, 007-107),
Anbefalet til:
- Herbicider
- Misbrugsstoffer
- EPA 604, 608, 8060, 8081
- Medicinalvarer
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 360/370 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | SPOR |
| Stationær fase | Trace™ TR-50 MS |
| USP type | G3 |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk analyse, GC/MS for misbrugsstoffer, GC/MS for EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS for lægemidler |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Midt-polar |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.