Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC kolonner
Artikelnummer. 10055724 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1 μm
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
10055724 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10350955 30 m 0.25 mm 0,1 μm Hver
10576565 15 m 0.25 mm 0,25 μm Hver
10618895 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10744627 60 m 0.25 mm 0,25 μm Hver
10046204 15 m 0.53 mm 0,5 μm Hver
10671196 30 m 0.53 mm 0,5 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10055724 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260R143P
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Vælg disse mellempolaritetskolonner til GC/MS-applikationer.
Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS GC-søjler er søjler med mellempolaritet, velegnet til GC/MS-applikationer.
  • Mid-polaritetsfase, 50% Phenyl polysilphenylen-siloxan
  • Lav blødning mindsker MS-kontamination
  • Særligt nyttigt til applikationer, der kræver en højere temperatur og mere polaritet end en 5 % phenylsøjle
  • Kolonne-inerthed resulterer i minimal peak tailing og nedsat nedbrydning af følsomme prøver
  • Svarende til: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, SPBS-10, (007-10, 007-107),
Anbefalet til:
  • Herbicider
  • Misbrugsstoffer
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Medicinalvarer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Farmaceutisk analyse, GC/MS for misbrugsstoffer, GC/MS for EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS for lægemidler
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 30 mx 0,32 mm x 0,25μ m
Diameter (metrisk) 0.32 mm
USP type G3
Stationær fase Trace™ TR-50 MS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje SPOR
Maks. Temperatur (metrisk) 330/350 °C
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.