Beskrivelse
Fremragende startsøjler til metodeudvikling, Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-søjler er i stand til at udføre de fleste nødvendige separationer.
- Ikke-polær fase, 5% phenylmethylpolysiloxan
- Høj driftstemperatur og ekstremt lav udluftning
- Udbredt i en række applikationer
- Svarende til: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Anbefalet til:
- Alkoholer
- Frie fedtsyrer
- Aromatik
- Smag
- Pesticider med lav polaritet
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Aromatisk analyse, GC/MS for frie fedtsyrer, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for pesticider med lav polaritet |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 7 m |
| Polaritet | Ikke-polær |
| Oversigt | 7 mx 0,25 mm x 0,25μ m |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| USP type | G27, G36 |
| Stationær fase | Trace™ TR-5 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | SPOR |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.