Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC kolonner
Artikelnummer. 10424963 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 m
15 m
30 m
60 m
7 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10424963
Brand: Thermo Scientific™ 260E155P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg disse fremragende startsøjler til metodeudvikling, der er i stand til at udføre de fleste nødvendige separationer.
Fremragende startsøjler til metodeudvikling, Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-søjler er i stand til at udføre de fleste nødvendige separationer.
  • Ikke-polær fase, 5% phenylmethylpolysiloxan
  • Høj driftstemperatur og ekstremt lav udluftning
  • Udbredt i en række applikationer
  • Svarende til: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Anbefalet til:
  • Alkoholer
  • Frie fedtsyrer
  • Aromatik
  • Smag
  • Pesticider med lav polaritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 320/340 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje SPOR
Stationær fase Trace™ TR-5
USP type G27, G36
Til brug med (applikation) Analyse af frie fedtsyrer, GC/MS for frie fedtsyrer, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for pesticider med lav polaritet
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Ikke-polær
Oversigt 60 mx 0,32 mm x 0,25μ m
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.