Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC kolonner
Artikelnummer. 10374603 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
100 m
15 m
30 m
60 m
7 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10374603 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10219844 7 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10079372 15 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10243263 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10253263 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10384173 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10424963 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10293593 30 m 0.25 mm 0.5 μm Hver
10735983 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10532465 30 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10262005 100 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10516765 15 m 0.53 mm 1 μm Hver
10096004 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10089182 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
10107504 60 m 0.32 mm 1 μm Hver
10585415 30 m 0.53 mm 1.5μ m Hver
10223423 30 m 0.53 mm 5μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10374603 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260E130P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg disse fremragende startsøjler til metodeudvikling, der er i stand til at udføre de fleste nødvendige separationer.
Fremragende startsøjler til metodeudvikling, Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-søjler er i stand til at udføre de fleste nødvendige separationer.
  • Ikke-polær fase, 5% phenylmethylpolysiloxan
  • Høj driftstemperatur og ekstremt lav udluftning
  • Udbredt i en række applikationer
  • Svarende til: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Anbefalet til:
  • Alkoholer
  • Frie fedtsyrer
  • Aromatik
  • Smag
  • Pesticider med lav polaritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 320/340 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje SPOR
Stationær fase Trace™ TR-5
USP type G27, G36
Til brug med (applikation) Aromatisk analyse, GC/MS for frie fedtsyrer, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for pesticider med lav polaritet
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Ikke-polær
Oversigt 15 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.