Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC kolonner Artikelnummer.: 10107504
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC kolonner
Artikelnummer. 10107504 Shop alle Thermo Scientific produkter
60 m, 0.32 mm, 1 μm, Hver
Længde (metrisk):
100 m
15 m
30 m
60 m
7 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10107504
Brand: Thermo Scientific™ 260E309P
Se alternative produkter
Vælg disse fremragende startsøjler til metodeudvikling, der er i stand til at udføre de fleste nødvendige separationer.
Fremragende startsøjler til metodeudvikling, Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC-søjler er i stand til at udføre de fleste nødvendige separationer.
  • Nonpolar phase, 5% phenyl methyl polysiloxane
  • High operating temperature and extremely low bleed
  • Widely used in a variety of applications
  • Similar to: DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Recommended for:
  • Alcohols
  • Free fatty acids
  • Aromatics
  • Flavors
  • Low polarity pesticides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 320/340°C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase Trace™ TR-5
USP type G27, G36
Til brug med (applikation) GC/MS for Alcohols, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Aromatics, GC/MS for Flavors, GC/MS for Low Polarity Pesticides
Filmtykkelse 1 μm
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Non-Polar
Oversigt 60m x 0.32mm x 1um
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 GC kolonner >