Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS GC-søjler er søjler med mellempolaritet, der er fremragende til mange applikationer.
- Mid-polaritetsfase, 35% Phenyl polysilphenylen-siloxan
- Exceptionelt lav overfladeaktivitet
- Lav blødning selv ved høje temperaturer
- Svarende til: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Anbefalet til:
- Pesticider
- Herbicider
- Misbrugsstoffer
- Polyaromatiske kulbrinter
- Medicinalvarer
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 330/360 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | SPOR |
| Stationær fase | Trace™ TR-35 MS |
| USP type | G42 |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk analyse, GC/MS for herbicider, GC/MS for misbrugsstoffer, GC/MS for polyaromatiske kulbrinter (PAH'er), GC/MS for lægemidler |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Midt-polar |
| Vis mere |