Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Med lav udluftning og en maksimal driftstemperatur på –340 360 °C Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS kolonne er ideel til alle GC/MS applikationer. Søjlen er særligt velegnet til applikationer som GC/MS miljøanalyser, som kræver en inert fase, der kan fungere ved høj temperatur.
Udviklet til overlegen ydeevne:
- Ikke-polær fase, 100% dimethylpolysiloxan
- Høj driftstemperatur
- Inert fase velegnet til miljøanalyser
- Klorerede og nitroaromatiske forbindelser
- GC/MS miljøanalyser
- Lav blødning selv ved høje temperaturer
- Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
- Pålidelig og reproducerbar ydeevne
- Phthalater
- Polymerer
- Samlede udvindelige råoliekulbrinter (TRPH'er)
- Alternative anvendelser:
- Klorerede aromaer
- Organiske klorpesticider
- Organophosphor pesticider
- PAH'er
- Paraffiner
- Polywax
- Pyrethroider
- Halvflygtige
- Xylener
- DB-1
- DB-Petro
- BP1
- HP-1
- HP-1MS
- Rtx™ -1
- Ultra-1
- SPB™ -1
- SPB™ -1 Svovl
- Petrocol™ DH
- CP-Sil 5CB
- RSL-150
- RSL-160
- ZB-1
- CB-1
- OV™ -1
- PE-1
- 007-1(MS)
- SP™ -2100
- SE-30
- RH-1
- CC-1
- CP-Sil 5CB MS
- VF-1ms
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 340/360 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | SPOR |
| Stationær fase | Trace™ TR-1 MS |
| USP type | G1, G2, G38 |
| Til brug med (applikation) | Miljøanalyse, GC/MS Miljøanalyser |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Ikke-polær |
| Vis mere |