Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS GC kolonner
Artikelnummer. 10551505 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10551505
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne upolære søjle med lavt udløb til GC/MS-miljøanalyser, der kræver høj temperatur og en inert fase.
Med lav udluftning og en maksimal driftstemperatur på –340 360 °C Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS kolonne er ideel til alle GC/MS applikationer. Søjlen er særligt velegnet til applikationer som GC/MS miljøanalyser, som kræver en inert fase, der kan fungere ved høj temperatur.
Udviklet til overlegen ydeevne:
  • Ikke-polær fase, 100% dimethylpolysiloxan
  • Høj driftstemperatur
  • Inert fase velegnet til miljøanalyser
Applikationer:
  • Klorerede og nitroaromatiske forbindelser
  • GC/MS miljøanalyser
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed:
  • Lav blødning selv ved høje temperaturer
  • Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
Anbefalet til:
  • Phthalater
  • Polymerer
  • Samlede udvindelige råoliekulbrinter (TRPH'er)
  • Alternative anvendelser:
  • Klorerede aromaer
  • Organiske klorpesticider
  • Organophosphor pesticider
  • PAH'er
  • Paraffiner
  • Polywax
  • Pyrethroider
  • Halvflygtige
  • Xylener
Ligner:
  • DB-1
  • DB-Petro
  • BP1
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Rtx™ -1
  • Ultra-1
  • SPB™ -1
  • SPB™ -1 Svovl
  • Petrocol™ DH
  • CP-Sil 5CB
  • RSL-150
  • RSL-160
  • ZB-1
  • CB-1
  • OV™ -1
  • PE-1
  • 007-1(MS)
  • SP™ -2100
  • SE-30
  • RH-1
  • CC-1
  • CP-Sil 5CB MS
  • VF-1ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 340/360 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje SPOR
Stationær fase Trace™ TR-1 MS
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Miljøanalyse, GC/MS Miljøanalyser
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Ikke-polær
Oversigt 60 mx 0,32 mm x 0,25μ m