Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS GC kolonner
Artikelnummer. 10392595 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
10392595 30 m 0.25 mm 0,1μ m Hver
10681524 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10394663 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10455363 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10551505 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10342785 60 m 0.32 mm 1μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10392595 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260B047P
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Brug denne upolære søjle med lavt udløb til GC/MS-miljøanalyser, der kræver høj temperatur og en inert fase.
Med lav udluftning og en maksimal driftstemperatur på –340 360 °C Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS kolonne er ideel til alle GC/MS applikationer. Søjlen er særligt velegnet til applikationer som GC/MS miljøanalyser, som kræver en inert fase, der kan fungere ved høj temperatur.
Udviklet til overlegen ydeevne:
  • Ikke-polær fase, 100% dimethylpolysiloxan
  • Høj driftstemperatur
  • Inert fase velegnet til miljøanalyser
Applikationer:
  • Klorerede og nitroaromatiske forbindelser
  • GC/MS miljøanalyser
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed:
  • Lav blødning selv ved høje temperaturer
  • Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
Anbefalet til:
  • Phthalater
  • Polymerer
  • Samlede udvindelige råoliekulbrinter (TRPH'er)
  • Alternative anvendelser:
  • Klorerede aromaer
  • Organiske klorpesticider
  • Organophosphor pesticider
  • PAH'er
  • Paraffiner
  • Polywax
  • Pyrethroider
  • Halvflygtige
  • Xylener
Ligner:
  • DB-1
  • DB-Petro
  • BP1
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Rtx™ -1
  • Ultra-1
  • SPB™ -1
  • SPB™ -1 Svovl
  • Petrocol™ DH
  • CP-Sil 5CB
  • RSL-150
  • RSL-160
  • ZB-1
  • CB-1
  • OV™ -1
  • PE-1
  • 007-1(MS)
  • SP™ -2100
  • SE-30
  • RH-1
  • CC-1
  • CP-Sil 5CB MS
  • VF-1ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Miljøanalyse, GC/MS Miljøanalyser
Filmtykkelse 0,1μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Ikke-polær
Oversigt 30 mx 0,25 mm x 0,1μ m
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP type G1, G2, G38
Stationær fase Trace™ TR-1 MS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje SPOR
Maks. Temperatur (metrisk) 340/360 °C