Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC kolonner
Artikelnummer. 10640236 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10640236
Brand: Thermo Scientific™ 260Q154P
Brug mellempolaritetskolonner med alternativ selektivitet med Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC kolonner.
Brug mellempolaritetskolonner med alternativ selektivitet med Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 GC kolonner.
  • Mid-polarity phase, 14% Cyanopropylphenyl polysiloxane
  • Low bleed even at a high operating temperature
  • Excellent starting point for method development
  • Suitable for a wide variety of applications
  • Similar to DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Recommended for:
  • Pesticides
  • PCB's
  • PAH's
  • Organic Acids
  • Drugs
  • Steroids
  • EPA 608, 8081
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 280/300°C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TRACE
Stationær fase Trace™ TR-1701
USP type G46
Til brug med (applikation) GC/MS for Pesticides, PCBs, PAHs, and Organic Acids, GC/MS for Drugs and Steroids, GC/MS for EPA 608, 8081
Filmtykkelse 0.25 μm
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Mid-Polar
Oversigt 60 m x 0.25 mm x 0.25 μm