Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC kolonner
Artikelnummer. 10039732 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25 μm
0,25μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10039732 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10630236 15 m 0.32 mm 0,25 μm Hver
10344963 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10640236 60 m 0.25 mm 0,25 μm Hver
11507771 60 m 0.32 mm 0,25 μm Hver
10467124 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10039732 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260Q142P
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug mellempolaritetskolonner med alternativ selektivitet med Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701 GC kolonner.
Brug mellempolaritetskolonner med alternativ selektivitet med Thermo Scientific™ TRACE TR-1701 GC kolonner.
  • Mid-polaritetsfase, 14% Cyanopropylphenyl polysiloxan
  • Lav udluftning selv ved høj driftstemperatur
  • Fremragende udgangspunkt for metodeudvikling
  • Velegnet til en lang række applikationer
  • Svarende til DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Anbefalet til:
  • Pesticider
  • PCB'er
  • PAH'er
  • Organiske syrer
  • Narkotika
  • Steroider
  • EPA 608, 8081
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) GC/MS for pesticider, PCB'er, PAH'er og organiske syrer, GC/MS for lægemidler og steroider, GC/MS for EPA 608, 8081
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 30 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP type G46
Stationær fase Trace™ TR-1701
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje SPOR
Maks. Temperatur (metrisk) 280/300 °C