Få mere at vide
Thermo Scientific™ UHPLC filtre
Artikelnummer. p-6827001 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
1,0 mm ID Udskiftningsfilterpatron, 0,2μ m
2,1 mm ID Udskiftningsfilterpatron, 0,2μ m
UHPLC Direct Connect filterholder
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11550944
Brand: Thermo Scientific™ 22185
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter søjler uden at gå på kompromis med ydeevnen.
At ofre ydeevne er ikke en mulighed med Thermo Scientific™ UHPLC filtre der beskytter søjler til Hypersil GOLD™ 1,9 μm og Syncronis 1,7 μm søjler. Disse UHPLC-filtre giver et filterpatrondesign med lavt volumen, bevarer topformen og sikrer minimalt effektivitetstab gennem spredning.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 0,2μ m
Type 1,0 mm ID Udskiftningsfilterpatron, 0,2μ m
Diameter (metrisk) Indvendig 1 mm
Produktlinje Thermo Scientific