Description
Beskytter søjler uden at gå på kompromis med ydeevnen.
At ofre ydeevne er ikke en mulighed med Thermo Scientific™ UHPLC filtre der beskytter søjler til Hypersil GOLD™ 1,9 μm og Syncronis 1,7 μm søjler. Disse UHPLC-filtre giver et filterpatrondesign med lavt volumen, bevarer topformen og sikrer minimalt effektivitetstab gennem spredning.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Specifications
Specifications
| Mængde | Hver |
| Type | UHPLC Direct Connect filterholder |
| Produktlinje | Thermo Scientific |