Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brug denne ikke-polære GC-søjle til metodeudvikling og analyse af chlorerede og nitroaromatiske forbindelser og miljøprøver.
Brug Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC kolonne til metodeudvikling og chlorerede og nitroaromatiske forbindelser og miljøanalyser. Disse ikke-polære fase, 100 % dimethylpolysiloxan gaskromatografisøjler har en høj driftstemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Produktlinje | TRACE |
| Stationær fase | TR-1 |
| Filmtykkelse | 3 μm |
| Længde (metrisk) | 30 m |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.