Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC kolonner
Artikelnummer. 10374363 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
100 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
3 μm
3μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10374363 30 m 0.32 mm 3μ m Hver
10668805 30 m 0.53 mm 1 μm Hver
10279304 60 m 0.32 mm 0.25 μm Hver
10708043 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10600174 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10070073 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10311545 30 m 0.53 mm 5μ m Hver
10269464 60 m 0.32 mm 1 μm Hver
10496873 60 m 0.25 mm 1μ m Hver
10585225 30 m 0.32 mm 0.5 μm Hver
10475533 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10068942 15 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10475723 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10592635 30 m 0.53 mm 3 μm Hver
10179414 30 m 0.53 mm 1.5 μm Hver
10506005 100 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10725574 30 m 0.53 mm 0.5 μm Hver
10671206 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10219264 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 10374363 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260A395P
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne ikke-polære GC-søjle til metodeudvikling og analyse af chlorerede og nitroaromatiske forbindelser og miljøprøver.
Brug Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC kolonne til metodeudvikling og chlorerede og nitroaromatiske forbindelser og miljøanalyser. Disse ikke-polære fase, 100 % dimethylpolysiloxan gaskromatografisøjler har en høj driftstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filmtykkelse 3μ m
Længde (metrisk) 30 m
Stationær fase TR-1
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje SPOR
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.