Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC kolonner
Artikelnummer. 10279304 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
100 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
3 μm
3μ m
5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10279304
Brand: Thermo Scientific™ 260A155P
Brug denne ikke-polære GC-søjle til metodeudvikling og analyse af chlorerede og nitroaromatiske forbindelser og miljøprøver.
Brug Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC kolonne til metodeudvikling og chlorerede og nitroaromatiske forbindelser og miljøanalyser. Disse ikke-polære fase, 100 % dimethylpolysiloxan gaskromatografisøjler har en høj driftstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase TR-1
Filmtykkelse 0.25 μm
Længde (metrisk) 60 m
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.