Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1 GC kolonne
Artikelnummer. 10037594 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10037594 30 m Hver
1 options
Artikelnummer. 10037594 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260A469P
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Brug denne ikke-polære GC-søjle til metodeudvikling og analyse af chlorerede og nitroaromatiske forbindelser og miljøprøver.
  • Brug denne ikke-polære GC kolonne
  • Til metodeudvikling og analyse af chlorerede og nitroaromatiske forbindelser
  • Til metodeudvikling og analyse af miljøprøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filmtykkelse 5μ m
Længde (metrisk) 30 m
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm