Få mere at vide
PureAire Monitoring Systems, Inc. Sporiltanalysator, 0-1000 ppm
Artikelnummer. 16208831
Skift visning
Måleområde:
0 til 1000 ppm
Artikelnummer. Måleområde
16208831 0 til 1000 ppm
1 options
Artikelnummer. 16208831 Leverandør PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverandørnr. 99141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45035.00 DKK
    32564.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 12470.90 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Til brug i et vakuummiljø, 3D-printer, nitrogengenerator eller halvlederværktøj ved hjælp af nitrogen, argon eller kryogenik. Den robuste zirkoniumsensor er forbundet via KF25-flangen. Sensoren er forbundet til analysatoren ved hjælp af et 3m kabel for nem tilslutning.
  • Nøjagtig ppm Zirconium Sensor
  • To-alarm sætpunkter
  • Indbygget hørbar alarm 90 db
  • Digitalt display og 4-20mA analog udgang
  • Vægmonteringsbeslag
Hvorfor vælge PureAire?
  • Som en industrileder inden for oxygenanalysator og gasdetektion, PureAire er dedikeret til sikkerheden for vores kunder og de kunder, de betjener, ved at fremstille skærme, der er langtidsholdbare, innovative og pålidelige.
Hvad er en O 2 -analysator?
  • Air Check Trace O 2 -analysatoren er designet til kontinuerlig overvågning af lave iltniveauer fra nul til 1.000 dele per million (ppm)
Hvilke gasser kan en O 2 -monitor bruges til?
  • PureAires ’iltanalysatorer kan bruges til nitrogen og argon.
Certificeringer
CE-mærke
garanti
2 år
Tekniske data
Dybde (engelsk) 3 tommer
Dybde (metrisk) 76 mm
Dimensioner (L x B x H) 5,125 x 3,15 x 3 tommer.
Højde (engelsk) 3,15 tommer.
Højde (metrisk) 80 mm
Fugtighedsområde 0-95% RH
Måleområde 0 til 1000 ppm
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +134 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 til +55 °C
Spænding 24V
garanti 2 år efter ETD
Vægt (engelsk) 1.1 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Bredde (engelsk) 5.125 tommer.
Bredde (metrisk) 130 mm