Få mere at vide
MP Biomedicals™ Spormineraler til en Ultra-Clean Miljø
Artikelnummer. 11487191 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487191 1 kg 1kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11487191 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0296026401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.00 DKK
    2303.76 DKK / 1kg
    Spare 116.24 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Spormineraler bruges i ultrarene miljøer, hvor sporstoffer normalt er fraværende.
  • 7-sporelementer, som normalt er til stede i et åbent miljø
  • Forskning kosttilskud til dyr
  • Pulveriseret
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Komponenter Siliciumdioxid 10,7%, nikkelchlorid 0,067%, natriumfluorid 0,060%, koboltklorid 0,070%, ammoniummolybdat 0,013%, tin (metal) 0,010%, vanadium bulfat.2H20, alfat0,04%, alfat0,0. 89,076 %
Format Pulver
Til brug med (applikation) Trace Mineral bruges i ultrarene miljøer, hvor sporstoffer normalt er fraværende
Mængde 1 kg
Arter Rotte
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trace Minerals for an Ultra Clean Environment
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Alphacel, Cobalt Chloride Hexahydrate, nickel dichloride