Få mere at vide
Spormetaller QC-prøve, drikkevandsstandard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15618215 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15618215 15 ml 15ml
1 options
Artikelnummer. 15618215 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 697
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Spormetaller QC-prøver til brug med ICP-OES, ICP-MS og AA metoder, 15 mL, SPEX CertiPrep™
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Spor metalprøver
  • QC-prøver til drikkevand
  • 15 ml volumen
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trace Metals QC Sample
Navn note Yields up to 2L after dilution
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Mængde 15 ml
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug