Få mere at vide
Spormetaller 3 til miljøanalyse, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11425938 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425938 125 ml 125ml
1 options
Artikelnummer. 11425938 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. MN6
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ba500 μg/ml
Ca500 μg/ml
Mo500 μg/ml
Na500 μg/ml
K100 μg/ml
Mg100 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trace Metals Standard 3
Navn note Standard for kontrol af forurening med grundvand og spildevand
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Industry Type Spildevandstestning
Mængde 125 ml
Grad Miljø
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Components in 2% HNO3:
Ba    •500μg/mL
Ca    •500μg/mL
Mg    •100μg/mL
Mo    •500μg/mL
K    •100μg/mL
Na    •500μg/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trace Metals III
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug