Få mere at vide
Spormetaller 1 til miljøanalyse, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15698335 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15698335 500 ml 500ml
15608345 125 ml 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15698335 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. WP15500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Al500 μg/ml
V250 μg/ml
Som100 μg/ml
Være100 μg/ml
Co100 μg/ml
Cr100 μg/ml
Cu100 μg/ml
Fe100 μg/ml
Mn100 μg/ml
Ni100 μg/ml
Pb100 μg/ml
Zn100 μg/ml
Cd25 μg/ml
Se25 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trace Metals I
Navn note Groundwater and Wastewater Pollution Control Check Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HNO3
Industry Type Wastewater Testing
Mængde 500 ml
Grad Miljø
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Various
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug