Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret efter ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyte | Koncentration |
|---|---|
| Al | 500 μg/ml |
| V | 250 μg/ml |
| Som | 100 μg/ml |
| Vær | 100 μg/ml |
| Co | 100 μg/ml |
| Cr | 100 μg/ml |
| Cu | 100 μg/ml |
| Fe | 100 μg/ml |
| Mn | 100 μg/ml |
| Ni | 100 μg/ml |
| PB | 100 μg/ml |
| Zn | 100 μg/ml |
| Cd | 25 μg/ml |
| Se | 25 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trace Metals I |
| Navn note | Groundwater and Wastewater Pollution Control Check Standard |
| Emballage | Triple-leached LDPE-flaske |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering |
| Type | Certified Reference Material |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 5% HNO3 |
| Industry Type | Wastewater Testing |
| Mængde | 125 ml |
| Grad | Miljø |
| Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug