Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner for specifikke EPA-metoder
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør specifikke EPA-metoder med tillid og uovertruffen ydeevne ved hjælp af Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kapillærsøjler til specifikke EPA-metoder. Disse lav-udløbs- og temperaturstabile kolonner er designet, fremstillet og testet til at give ensartede, pålidelige resultater fra kørsel til kørsel og batch-til-batch.
- TRACE TR-524 og TRACE TR-525: US EPA drikkevandstestmetoder 524 eller 525
- TRACE TR-527: US EPA Drikkevandstestmetode 527, med den robuste ydeevne med lavt udløb, der kræves til analyse af pesticider og flammehæmmere
- TRACE TR-8270: US EPA-testmetode for fast affald 8270
- TRACE TR-8095: US EPA-metode 8095 til eksplosivtestning, med høj maksimal temperatur og lav overfladeaktivitet
- Lav blødning, selv ved høje temperaturer
- Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
- Pålidelig og reproducerbar ydeevne
- Flygtige organiske forbindelser (VOC'er)
- Pesticider
- Bromerede flammehæmmere
- Sprængstoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 280/300 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | SPOR |
| Stationær fase | Trace™ TR-8095 |
| USP type | G43 |
| Til brug med (applikation) | Analyse af flammehæmmere, GC/MS for flygtige organiske forbindelser (VOC'er), GC/MS for flammehæmmere, GC/MS for pesticider, GC/MS for sprængstoffer |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 12 m |
| Oversigt | 12 mx 0,32 mm x 0,25μ m |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.