Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner for specifikke EPA-metoder
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Udfør specifikke EPA-metoder med tillid og uovertruffen ydeevne ved hjælp af Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kapillærsøjler til specifikke EPA-metoder. Disse lav-udløbs- og temperaturstabile kolonner er designet, fremstillet og testet til at give ensartede, pålidelige resultater fra kørsel til kørsel og batch-til-batch.
- TRACE TR-524 and TRACE TR-525: U.S. EPA Drinking Water Test Methods 524 or 525
- TRACE TR-527: U.S. EPA Drinking Water Test Method 527, featuring the robust, low-bleed performance required for analysis of pesticides and flame retardants
- TRACE TR-8270: U.S. EPA Solid Waste Test Method 8270
- TRACE TR-8095: U.S. EPA Method 8095 for Explosives Testing, featuring high maximum temperature and low surface activity
- Low bleed, even at elevated temperatures
- Outstanding robustness for difficult separations
- Reliable and reproducible performance
- Volatile organic compounds (VOCs)
- Pesticides
- Brominated flame retardants
- Explosives
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 280/300°C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | Trace™ TR-527 |
| USP type | G43 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS for EPA Methods, GC/MS for Volatile Organic Compounds (VOCs), GC/MS for Flame Retardants, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Explosives |
| Filmtykkelse | 0.25 μm |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Oversigt | 30m x 0.25mm x 0.25um |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.