Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner for specifikke EPA-metoder
Artikelnummer. 10107864 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
12 m
20 m
30 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
Stationær fase:
Trace™ TR-524
Trace™ TR-525
Trace™ TR-527
Trace™ TR-8095
Trace™ TR-8270
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10107864
Brand: Thermo Scientific™ 26RF223P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør specifikke EPA-metoder med tillid og uovertruffen ydeevne.
Udfør specifikke EPA-metoder med tillid og uovertruffen ydeevne ved hjælp af Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kapillærsøjler til specifikke EPA-metoder. Disse lav-udløbs- og temperaturstabile kolonner er designet, fremstillet og testet til at give ensartede, pålidelige resultater fra kørsel til kørsel og batch-til-batch.
Kolonner skræddersyet specifikt til USA EPA-testmetoder:
  • TRACE TR-524 og TRACE TR-525: US EPA drikkevandstestmetoder 524 eller 525
  • TRACE TR-527: US EPA Drikkevandstestmetode 527, med den robuste ydeevne med lavt udløb, der kræves til analyse af pesticider og flammehæmmere
  • TRACE TR-8270: US EPA-testmetode for fast affald 8270
  • TRACE TR-8095: US EPA-metode 8095 til eksplosivtestning, med høj maksimal temperatur og lav overfladeaktivitet
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed:
  • Lav blødning, selv ved høje temperaturer
  • Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
Applikationer:
  • Flygtige organiske forbindelser (VOC'er)
  • Pesticider
  • Bromerede flammehæmmere
  • Sprængstoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 280/300 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje SPOR
Stationær fase Trace™ TR-8270
USP type G43
Til brug med (applikation) Analyse af flygtige organiske forbindelser, GC/MS for flygtige organiske forbindelser (VOC'er), GC/MS for flammehæmmere, GC/MS for pesticider, GC/MS for sprængstoffer
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 30 m
Oversigt 30 mx 0,25 mm x 0,5μ m
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.