Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-søjler for pesticider
Artikelnummer. 10773586 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Stationær fase:
Trace™ Pesticid
Trace™ Pesticid II
Trace™ Pesticid III
Trace™ Pesticid IV
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stationær fase Pakningsstørrelse
10773586 Trace™ Pesticid II Hver
10713236 Trace™ Pesticid III Hver
10210705 Trace™ Pesticid IV Hver
10211635 Trace™ Pesticid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10773586 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26RD142F
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Identificer organofosfat- og klororganiske pesticider med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed.
Identificer organofosfat- og klororganiske pesticider med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TRACE™ GC-søjler for pesticider. Disse søjler er specielt designet og testet til at opfylde de strengeste krav til analyse af pesticider og herbicider.
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed:
  • Lav blødning mindsker MS-kontamination
  • Innovativt design letter brug ved højere temperaturer
  • Kolonne-inerthed resulterer i minimal peak tailing og nedsat nedbrydning af følsomme prøver
Alternative anvendelser:
  • Klorerede aromater
  • Plantesteroler
  • Pyrethroider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Pesticidanalyse
Partikelstørrelse 0,2μ m
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Oversigt 30 mx 0,25 mm x 0,25 um med 5 m Guard
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP type G43
Stationær fase Trace™ Pesticid II
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje SPOR
Maks. Temperatur (metrisk) 280/300 °C
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.