Description
Identificer organofosfat- og klororganiske pesticider med høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TRACE™ GC-søjler for pesticider. Disse søjler er specielt designet og testet til at opfylde de strengeste krav til analyse af pesticider og herbicider.
- Lav blødning mindsker MS-kontamination
- Innovativt design letter brug ved højere temperaturer
- Kolonne-inerthed resulterer i minimal peak tailing og nedsat nedbrydning af følsomme prøver
- Klorerede aromater
- Plantesteroler
- Pyrethroider
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Pesticidanalyse |
| Partikelstørrelse | 0,2μ m |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Oversigt | 30 mx 0,25 mm x 0,25 um med 5 m Guard |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| USP type | G43 |
| Stationær fase | Trace™ Pesticid III |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | SPOR |
| Show More |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.