Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner for misbrug af stoffer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
0.2 mm
0.25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Analyser amfetamin, kodein, morfin og THC med høj ydeevne og reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner for misbrug af stoffer.
Skræddersyet specifikt til misbrugsstoffer:
- TRACE TR-DoA 5MS: Udbredt til analyse og bestemmelse af en række toksikologiske målforbindelser, herunder amfetamin, kodein og morfin
- TRACE TR-DoA 35MS: Ideel til bestemmelse af carboxy-THC på grund af dens højere polaritet, hvilket gør den til den anbefalede kolonne til brug i lægemiddeltestlaboratorier til bekræftelse af THC
- Lav blødning selv ved høje temperaturer
- Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
- Pålidelig og reproducerbar ydeevne
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 360/370 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | SPOR |
| Stationær fase | Trace™ TR-DoA 35 MS |
| USP type | G42 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS for amfetamin, kodein og morfin |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 15 m |