Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner for misbrug af stoffer
Artikelnummer. 10381015 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
0.2 mm
0.25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10381015
Brand: Thermo Scientific™ 26AC497P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Analyser almindelige misbrugsstoffer med disse GC-kolonner og opnå høj ydeevne, følsomhed og reproducerbarhed.
Analyser amfetamin, kodein, morfin og THC med høj ydeevne og reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner for misbrug af stoffer.
Skræddersyet specifikt til misbrugsstoffer:
  • TRACE TR-DoA 5MS: Udbredt til analyse og bestemmelse af en række toksikologiske målforbindelser, herunder amfetamin, kodein og morfin
  • TRACE TR-DoA 35MS: Ideel til bestemmelse af carboxy-THC på grund af dens højere polaritet, hvilket gør den til den anbefalede kolonne til brug i lægemiddeltestlaboratorier til bekræftelse af THC
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed:
  • Lav blødning selv ved høje temperaturer
  • Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 360/370 °C
Diameter (metrisk) 0.2 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.2 mm
Produktlinje SPOR
Stationær fase Trace™ TR-DoA 35 MS
USP type G42
Til brug med (applikation) GC/MS for amfetamin, kodein og morfin
Filmtykkelse 0,33μ m
Længde (metrisk) 15 m