Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner til dioxin- og PCB-analyse
Artikelnummer. 10085834 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
50 m
60 m
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
Stationær fase:
Trace™ TR-PCB 8 MS
Trace™ TR-dioxin 5 MS
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Filmtykkelse Stationær fase unitSize
10085834 50 m 0,25μ m Trace™ TR-PCB 8 MS Hver
10299314 30 m 0,1μ m Trace™ TR-dioxin 5 MS Hver
10478464 60 m 0,1μ m Trace™ TR-dioxin 5 MS Hver
10351335 60 m 0,25μ m Trace™ TR-dioxin 5 MS Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10085834 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26AJ148P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Analyser dioxiner og PCB'er med højopløsnings GC/MS for uovertruffen ydeevne og reproducerbarhed.
Analyser dioxiner og polychlorerede biphenyler (PCB'er) med skræddersyede Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner til dioxin- og PCB-analyse for uovertruffen ydeevne og reproducerbarhed. Disse søjler er optimeret til at opfylde kravene til GC/MS-metoder med høj opløsning og leverer optimal ydeevne med enestående stabilitet og meget lavt udløb. Disse søjler med lav polaritet giver bred dækning af de 17 kogenere med den højeste toksikologiske betydning (2,3,7,8-klorsubstituerede kongenere).
Kolonner skræddersyet specifikt til dioxiner og PCB'er:
  • TRACE TR-Dioxin 5MS: dioxin- og furantest
  • TRACE TR-PCB 8MS: højopløsnings GC/MS analyse af PCB'er
  • Fremragende kvalitet og reproducerbarhed
  • Lav blødning, selv ved høje temperaturer
  • Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 360/370 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje SPOR
Stationær fase Trace™ TR-PCB 8 MS
USP type G27, G36
Til brug med (applikation) Furan (PCDF) Analyse, GC/MS for Furan (PCDF) analyse, GC/MS til PCB-kongeneranalyse
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 50 m
Oversigt 50 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.