Få mere at vide
Sporelementløsning 2, MP Biomedicals
Artikelnummer. 12667823 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 12667823
Brand: MP Biomedicals 091676649
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Steril filtreret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trace Element Solution 2
Synonym 1, 000X Solution
Mængde 100 mL