Få mere at vide
Sporelementløsning 1, MP Biomedicals
Artikelnummer. 12657823 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 12657823
Brand: MP Biomedicals 091676549
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Steril filtreret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trace Element Solution 1
Synonym 1, 000X Solution
Mængde 100 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trace Element Solution 1 (1000×)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.