missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trace Amine Receptor 1 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP2-88451

Produktkode 18204737

  • 3555.00 DKK / 100µL

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

Trace Amine Receptor 1 Polyclonal specifically detects Trace Amine Receptor 1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

Trace Amine Receptor 1
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
MGC126874, MGC138399, TA1RP11-295F4.9, TaR-1, TAR1trace amine-associated receptor 1, trace amine associated receptor 1, Trace amine receptor 1taR-1, TRAR1
The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human Trace Amine Receptor 1
100 μL
GPCR
134864
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.