Få mere at vide
Trace Amine Receptor 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
1630.00 DKK
Tekniske data
Antigen Trace Amine Receptor 1
Koncentration 1.0 mg/mL
Fortynding Western Blot 1-3 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin
Applikationer Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18158251
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-24714SS
0.025 mg
1630.00 DKK
25µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Trace Amine Receptor 1 Polyclonal specifically detects Trace Amine Receptor 1 in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Tekniske data
Tekniske data
Trace Amine Receptor 1
Western Blot 1-3 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat, Primate
Q96RJ0
134864
A portion of amino acids 200-230 of human TAAR1 was used as the immunogen
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
1.0 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
GPCR
PBS with 0.05% Sodium Azide
MGC126874, MGC138399, TA1RP11-295F4.9, TaR-1, TAR1trace amine-associated receptor 1, trace amine associated receptor 1, Trace amine receptor 1taR-1, TRAR1
TAAR1
IgG
Protein G purified
The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human and chimpanzee, 93% homologous in rhesus monkey, 86% homologous in dog and 50% homologous in mouse and rat.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt