Få mere at vide
Molecular Probes™ TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 konjugatsæt til levende cellebilleddannelse
Mængde:
50 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
De Molecular Probes™ humane pluripotente stamceller (PSC) levende billeddannelsessæt er de eneste kits, der tilbyder overlegen billeddannelse til levende humane PSC'er i én boks. Denne TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 Conjugate Kit inkluderer et optimalt mærket primært antistof parret med reduceret baggrundsbilleddannelsesmedium ( FluoroBrite™ DMEM ) til den specifikke detektion af PSC-markøren TRA-1-60. Til fikseret cellefarvning af PSC-markører anbefaler vi Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit .
Med TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 Conjugate Kit til Live Cell Imaging, du kan:
Bekræft ekspressionen af en nøglepluripotent stamcellemarkør ved hjælp af et optimalt farvestof-konjugeret antistof
Bevar cellesundhed og maksimer fluorescenssignalet med FluoroBrite™ DMEM billeddannende medium
Farv levende celleprøver med tillid ved hjælp af reagenser, der er testet til at være fri for almindelige kontaminanter
Bekræft udtryk for en nøgle-PSC-markør
Drevet af den høje ydeevne af lys, fotostabil Alexa Fluor™ farvestoffer muliggør dette sæt pålidelig detektering af levende celler af overflade-PSC-markøren TRA-1-60. Dette antistofkonjugat har vist sig at vise overlegne farvningsresultater, når det bruges sammen med FluoroBrite™ DMEM billeddannende medium.
Bevar cellesundhed og maksimer signalet
Farvning af celler ind FluoroBrite™ DMEM-billeddannelsesmedium maksimerer cellesundheden og forbedrer signal-til-støj-forholdet, når der udføres levende-celle fluorescens-billeddannelse.
Farv levende celleprøver med tillid
I modsætning til de fleste andre konjugerede antistoffer er reagenserne i dette sæt 0,2 μm sterilfiltrerede og testet til at være fri for almindelige forurenende stoffer.
Hvad du får
TRA-1-60 er let skalerbar til ethvert kulturplade-, fad- eller objektglasformat. Alexa Fluor™ 594 Conjugate Kit leveres med reagenser, der er tilstrækkelige til at farve 50 prøver ved hjælp af et 200 uL farvningsvolumen og inkluderer:
200 μl af Alexa Fluor™ 594 Mus Anti-Human TRA-1-60 (50X koncentration)
500 ml FluoroBrite™ DMEM
Med TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 Conjugate Kit til Live Cell Imaging, du kan:
Bekræft udtryk for en nøgle-PSC-markør
Drevet af den høje ydeevne af lys, fotostabil Alexa Fluor™ farvestoffer muliggør dette sæt pålidelig detektering af levende celler af overflade-PSC-markøren TRA-1-60. Dette antistofkonjugat har vist sig at vise overlegne farvningsresultater, når det bruges sammen med FluoroBrite™ DMEM billeddannende medium.
Bevar cellesundhed og maksimer signalet
Farvning af celler ind FluoroBrite™ DMEM-billeddannelsesmedium maksimerer cellesundheden og forbedrer signal-til-støj-forholdet, når der udføres levende-celle fluorescens-billeddannelse.
Farv levende celleprøver med tillid
I modsætning til de fleste andre konjugerede antistoffer er reagenserne i dette sæt 0,2 μm sterilfiltrerede og testet til at være fri for almindelige forurenende stoffer.
Hvad du får
TRA-1-60 er let skalerbar til ethvert kulturplade-, fad- eller objektglasformat. Alexa Fluor™ 594 Conjugate Kit leveres med reagenser, der er tilstrækkelige til at farve 50 prøver ved hjælp af et 200 uL farvningsvolumen og inkluderer:
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Alexa Fluor 594 |
| Mængde | 50 prøver |
| Indhold og opbevaring |
|
| Produkttype | Konjugeret sæt |