Få mere at vide
Molecular Probes™ TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit til Live Cell Imaging
Artikelnummer. 15303346
Mængde:
50 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15303346
Brand: Molecular Probes™ A24879
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit til Live Cell Imaging
De Molecular Probes™ humane pluripotente stamceller (PSC) levende billeddannelsessæt er de eneste kits, der tilbyder overlegen billeddannelse til levende humane PSC'er i én boks. Denne TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit inkluderer et optimalt mærket primært antistof parret med reduceret baggrundsbilleddannelsesmedium ( FluoroBrite™ DMEM ) til den specifikke detektion af PSC-markøren TRA-1-60. Til fikseret cellefarvning af PSC-markører anbefaler vi Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit .
Med TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit til Live Cell Imaging, du kan:
  • Bekræft ekspressionen af en nøglepluripotent stamcellemarkør ved hjælp af et optimalt farvestof-konjugeret antistof
  • Bevar cellesundhed og maksimer fluorescenssignalet med FluoroBrite™ DMEM billeddannende medium
  • Farv levende celleprøver med tillid ved hjælp af reagenser, der er testet til at være fri for almindelige kontaminanter
    Bekræft udtryk for en nøgle-PSC-markør
    Drevet af den høje ydeevne af lys, fotostabil Alexa Fluor™ farvestoffer muliggør dette sæt pålidelig detektering af levende celler af overflade-PSC-markøren TRA-1-60. Dette antistofkonjugat har vist sig at vise overlegne farvningsresultater, når det bruges sammen med FluoroBrite™ DMEM billeddannende medium.
    Bevar cellesundhed og maksimer signalet
    Farvning af celler ind FluoroBrite™ DMEM-billeddannelsesmedium maksimerer cellesundheden og forbedrer signal-til-støj-forholdet, når der udføres levende-celle fluorescens-billeddannelse.
    Farv levende celleprøver med tillid
    I modsætning til de fleste andre konjugerede antistoffer er reagenserne i dette sæt 0,2 μm sterilfiltrerede og testet til at være fri for almindelige forurenende stoffer.
    Hvad du får
    TRA-1-60 er let skalerbar til ethvert kulturplade-, fad- eller objektglasformat. Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit leveres med reagenser, der er tilstrækkelige til at farve 50 prøver med et 200 μl farvningsvolumen og inkluderer:
  • 200 μl af Alexa Fluor™ 555 Mus Anti-Human TRA-1-60 (50X koncentration)
  • 500 ml FluoroBrite™ DMEM
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Konjugeret Alexa Fluor 555
    Mængde 50 prøver
    Indhold og opbevaring
    • 200μ L af Alexa Fluor™ 555 Mus Anti-Human TRA-1-60 (0,25 mg/ml) (opbevares ved 2 °C til 8 °C)
    • 500 ml FluoroBrite™ DMEM
    • Opbevares ved 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys
    Produkttype Konjugeret sæt