Få mere at vide
Invitrogen™ TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 konjugatsæt til levende cellebilleddannelse
Artikelnummer. 15564169
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Pakningsstørrelse:
50 tests
Artikelnummer. Mængde unitSize
15564169 50 prøver 50 tests
1 options
Artikelnummer. 15564169 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A25618
Molecular Probes™ humane pluripotente stamceller (PSC) levende billeddannelseskit giver reagenser til overlegen billeddannelse af levende humane PSC'er.
Denne TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit inkluderer et optimalt mærket primært antistof parret med reduceret baggrundsbilleddannelsesmedium (FluoroBrite™ DMEM) til den specifikke detektion af PSC-markøren TRA-1-60. Til fikseret cellefarvning af PSC-markører og kimlagsmarkører anbefaler vi Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit.
Med TRA-1-60 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit til Live Cell Imaging, du kan:
• Bekræft ekspressionen af en nøglepluripotent stamcellemarkør ved hjælp af et optimalt farvestof-konjugeret antistof
• Bevar cellesundhed og maksimer fluorescenssignalet med FluoroBrite™ DMEM
• Farv levende celleprøver med tillid ved hjælp af reagenser, der er testet til at være fri for almindelige kontaminanter.
Bekræft udtryk for en nøgle-PSC-markør
Drevet af den høje ydeevne af lys, fotostabil Alexa Fluor™ farvestoffer muliggør dette sæt pålidelig detektering af levende celler af overflade-PSC-markøren TRA-1-60. Dette antistofkonjugat har vist sig at vise overlegne farvningsresultater, når det bruges sammen med FluoroBrite™ DMEM.
Bevar cellesundhed og maksimer signalfarvningsceller
i FluoroBrite™ DMEM maksimerer cellesundheden og forbedrer signal-til-støj-forholdet, når der udføres levende-celle fluorescens-billeddannelse.
Farv levende celleprøver med tillid I modsætning til
de fleste andre konjugerede antistoffer er reagenserne i dette sæt 0,2μ m sterilfiltreret og testet til at være fri for almindelige forurenende stoffer.
Hvad du får TRA-1-
60, der er let skalerbar til ethvert kulturtallerken, fad eller diasformat Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit leveres med reagenser, der er tilstrækkelige til at farve 50 prøver med en 200μ L farvningsvolumen og inkluderer:
• 200μ L af Alexa Fluor™ 488 Mus Anti-Human TRA-1-60 (50X koncentration)
• 500 ml FluoroBrite™ DMEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Alexa Fluor 488
Mængde 50 prøver
Indhold og opbevaring
  • 200μ L af Alexa Fluor™ 488 Mus Anti-Human TRA-1-60 (50 x koncentration) (opbevares ved 2 °C til 8 °C)
  • 500 ml FluoroBrite™ DMEM
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys
)
Produktlinje Alexa Fluor
Produkttype Konjugeret sæt