Få mere at vide
Spormetaller standarder for miljøanalyse, sæt med 3, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15678335 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
3 x 125 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15678335 3 x 125 ml 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15678335 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. TMSET
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Spormetaller Grund- og spildevandsforureningskontrol-standarder med kviksølv for AA& ICP , 125 ml, SPEX CertiPrep™ . ISO Guide 34 Certificeret, NIST Sporbare certificerede referencematerialer. Leveres med omfattende analysecertifikat.
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Spormetaller
  • 125 ml volumen
  • Inkluderer kviksølv
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trace Metals
Navn note Sæt af 3 Standard for kontrol af grundvand og spildevandsforurening
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certificeret referencemateriale
Industry Type Spildevandstestning
Mængde 3 x 125 ml
Grad Miljø
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug