Få mere at vide
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET Progesteron Receptor Coactivator Assay Kit
Beskrivelse
- De LanthaScreen™ TR-FRET Progesteron Receptor Coactivator Assay Kit giver en følsom og robust metode til high-throughput screening af potentiel progesteronreceptor (PR ) ligander som agonister eller antagonister for ligandafhængig coaktivatorrekruttering. Sættet bruger en PR ligand-bindende domæne (PR-LBD) mærket med glutathion-S-transferase (GST ) (også tilgængelig separat), et terbium (Tb)-mærket anti-GST-antistof og et fluorescein-mærket coaktivatorpeptid i et homogent mix-and-read assayformat.
- Agonist Mode - Når du bruger LanthaScreen TR-FRET Progesteron Receptor Coactivator Assay i agonisttilstand (for at identificere agonistforbindelser), PR-LBD tilsættes til ligandtestforbindelser efterfulgt af tilsætning af en blanding af fluorescein-mærket coaktivatorpeptid og Tb-mærket anti-GST-antistof. Efter en inkubationsperiode ved stuetemperatur beregnes TR-FRET-forholdet på 520/495 nm og kan bruges til at bestemme EC50 ud fra en dosisresponskurve for forbindelsen. Baseret på biologien af PR-coactivator peptid-interaktionen er denne ligand EC50 en sammensat værdi, der repræsenterer mængden af ligand, der kræves for at binde til receptor, bevirke en konformationsændring og rekruttere coactivator-peptid.
- Antagonist-tilstand - Når du bruger LanthaScreen™ TR-FRET Progesteron Receptor Coactivator Assay i antagonisttilstand (for at identificere antagonistforbindelser), PR-LBD tilsættes til ligandtestforbindelser efterfulgt af tilsætning af en blanding af agonist, fluorescein-mærket coaktivatorpeptid og terbium-mærket anti-GST-antistof. Koncentrationen af agonist anvendt i denne tilstand er EC80-koncentrationen som bestemt ved først at køre assayet i agonisttilstand.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1 rør PR Ligandbindende domæne rekombinant protein (opbevares ved -68 til -85 °C) 1 rør peptid (opbevares ved -5 til -30 °C) 2 flasker TR-FRET Buffer (opbevares ved -5 til -°30 C) 1 rør Tb-Anti-GST Ab (opbevares ved -5 til -°30 C) 1 rør DTT (opbevar ved -5 til -30 °C) |
| Til brug med (applikation) | Co-Factor Interaction Assay, Nuclear Receptor Assay |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Mængde | 800 x 20μ L-analyser |
| Type | Coactivator Assay Kit |