Få mere at vide
LanthaScreen™ LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Competitive Binding Kit
Description
- De LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Competitive Binding Kit giver en følsom og robust metode til high-throughput screening (HTS) af ligander for østrogenreceptor (ER) beta. Sættet bruger et humant ER beta-ligand-bindende domæne (LBD), der er mærket med glutathion S-transferase (GST ), et terbium-mærket anti-GST-antistof og en fluorescerende ER-ligand med lille molekyle (Fluormone™ ES2) i et homogent bland-og-læs assayformat.
- Komplet& klar til brug ud af æsken - alle reagenser inkluderet, tilføj blot dine testforbindelser
- Kompatibel med høj kapacitet - TR-FRET analyser i en plade med 384 brønde
- Bekvem - komponenter tilgængelige i bulkstørrelser til større screeningsbehov
- Inkluderer:
- 1 rør ER beta ligandbindende domæne rekombinant protein (opbevares ved -68 til -85 °C)
- 1 rør af Fluormone ES2 (opbevares ved -5 til -30 °C)
- 2 flasker NR Buffer (opbevares ved -5 til -30 °C)
- 1 rør Tb-Anti-GST Ab (opbevares ved -5 til -30 °C)
- 1 rør DTT (opbevar ved -5 til -30 °C)
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | 1 rør ER beta ligandbindende domæne rekombinant protein (opbevares ved -68 til -85 °C) 1 rør af Fluormone ES2 (opbevares ved -5 til -°30 C) 2 flasker NR Buffer (opbevares ved -5 til -°30 C) 1 rør Tb-Anti-GST Ab (opbevares ved -5 til -°30 C) 1 rør DTT (opbevar ved -5 til -30 °C) |
| Til brug med (applikation) | Konkurrerende bindingsassay, nuklear receptorassay |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Mængde | 800 x 20μ L-analyser |
| Type | Konkurrencedygtigt indbindingssæt |