Få mere at vide
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Coactivator Assay Kit
Artikelnummer. 15621822
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-analyser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15621822 800 x 20μ L-analyser Pakke med 800
1 options
Artikelnummer. 15621822 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A15893
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Coactivator Assay Kit giver en følsom og robust metode til high-throughput screening af potentielle østrogenreceptor (ER) beta-ligander som agonister eller antagonister for ligandafhængig coactivator rekruttering.
  • De LanthaScreen™ TR-FRET ER beta Coactivator Assay Kit giver en følsom og robust metode til high-throughput screening af potentielle østrogenreceptor (ER) beta-ligander som agonister eller antagonister for ligandafhængig coactivator rekruttering. Sættet bruger et ER beta ligand-bindende domæne (ER beta-LBD), der er mærket med glutathion-S-transferase (GST ), et terbium (Tb)-mærket anti-GST-antistof og et fluorescein-mærket coaktivatorpeptid i et homogent mix-and-read assayformat.
  • Agonisttilstand - At køre LanthaScreen TR-FRET ER beta Coactivator Assay i agonisttilstand (for at identificere agonistforbindelser), ER beta-LBD tilsættes til ligandtestforbindelser efterfulgt af tilsætning af en blanding af fluorescein-coaktivatorpeptid og Tb-anti-GST-antistof. Efter stuetemperaturinkubation beregnes TR-FRET 520:495 emissionsforholdet og bruges til at bestemme EC50 ud fra en dosisresponskurve for forbindelsen. Baseret på biologien af ER beta-coactivator peptid-interaktionen er denne ligand EC50 en sammensat værdi, der repræsenterer mængden af ligand, der kræves for at binde til receptoren, bevirke en konformationsændring og rekruttere coactivator-peptid.
  • Antagonisttilstand - Når LanthaScreen TR-FRET ER beta Coactivator Assay Kit køres i antagonisttilstand (for at identificere antagonistforbindelser), ER beta-LBD tilsættes til ligandtestforbindelser efterfulgt af tilsætning af en blanding af agonist, fluorescein-coaktivatorpeptid og Tb-anti-GST antistof. Koncentrationen af agonist anvendt i denne tilstand er EC80-koncentrationen som bestemt ved først at køre assayet i agonisttilstand.
  • Inkluderer:
    • 1 rør ER beta Ligand Binding Domain Rekombinant Protein (opbevares ved -68 til -85 °C)
    • 1 rør peptid (opbevares ved -5 til -30 °C)
    • 2 flasker TR-FRET Buffer (opbevares ved -5 til -30 °C)
    • 1 hætteglas Tb-Anti-GST Ab (opbevares ved -5 til -30 °C)
    • 1 rør DTT (opbevar ved -5 til -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 rør ER beta ligandbindende domæne rekombinant protein (opbevares ved -68 til -85 °C)
1 rør peptid (opbevares ved -5 til -30 °C)
2 flasker TR-FRET Buffer (opbevares ved -5 til -°30 C)
1 hætteglas Tb-Anti-GST Ab (opbevares ved -5 til -°30 C)
1 rør DTT (opbevar ved -5 til -30 °C)
Til brug med (applikation) Co-Factor Interaction Assay, Nuclear Receptor Assay
Produktlinje LanthaScreen
Mængde 800 x 20μ L-analyser
Type Coactivator Assay Kit