Få mere at vide
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET ER alpha Competitive Binding Kit
Artikelnummer. 15627858
Skift visning
Mængde:
800 x 20μ L-analyser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15627858 800 x 20μ L-analyser Pakke med 800
1 options
Artikelnummer. 15627858 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A15887
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
LanthaScreen™ TR-FRET ER alpha Competitive Binding Kit giver en følsom og robust metode til high-throughput screening (HTS) af ligander for østrogenreceptor (ER) alfa.
  • De LanthaScreen™ TR-FRET ER alpha Competitive Binding Kit giver en følsom og robust metode til high-throughput screening (HTS) af ligander for østrogenreceptor (ER) alfa. Sættet bruger et humant ER alfa ligand-bindende domæne (LBD), der er mærket med glutathion S-transferase (GST ), et terbium-mærket anti-GST-antistof og en fluorescerende ER-ligand med lille molekyle (Fluormone™ ES2) i et homogent bland-og-læs assayformat.
  • Komplet& klar til brug ud af æsken - alle reagenser inkluderet, tilføj blot dine testforbindelser
  • Kompatibel med høj kapacitet - TR-FRET-analyser i en plade med 384 brønde
  • Praktisk - komponenter fås i bulkstørrelser til større screeningsbehov
  • Inkluderer:
    • 1 rør ER alpha Ligand Binding Domain Rekombinant Protein (opbevares ved -68 til -85 °C)
    • 1 rør af Fluormone ES2 (opbevares ved -5 til -30 °C)
    • 2 flasker NR Buffer (opbevares ved -5 til -30 °C)
    • 1 rør Tb-Anti-GST Ab (opbevares ved -5 til -30 °C)
    • 1 rør DTT (opbevar ved -5 til -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 rør ER alpha Ligand Binding Domain Rekombinant Protein (opbevares ved -68 til -°85 C)
1 rør af Fluormone ES2 (opbevares ved -5 til -°30 C)
2 flasker NR Buffer (opbevares ved -5 til -°30 C)
1 rør Tb-Anti-GST Ab (opbevares ved -5 til -°30 C)
1 rør DTT (opbevar ved -5 til -30 °C)
Til brug med (applikation) Konkurrerende bindingsassay, nuklear receptorassay
Produktlinje LanthaScreen
Mængde 800 x 20μ L-analyser
Type Konkurrencedygtigt indbindingssæt