Få mere at vide
Invitrogen™ TR-FRET fortyndingsbuffer
Beskrivelse
TR-FRET fortyndingsbuffer er en vigtig komponent til kinaseanalyser ved brug af LanthaScreen™ teknologi. TR-FRET fortyndingsbuffer bruges til at fortynde LanthaScreen™ antistoffer til screeningsapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fortyndingsbuffer |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |