Få mere at vide
Invitrogen™ TR-FRET Koregulator Buffer J
Beskrivelse
En specialiseret nukleær receptorbuffer, der kan bruges med Invitrogen's samling af rensede nukleære receptorproteiner og analyser.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | TR-FRET Coregulator Buffer J kan sendes frossen eller ved stuetemperatur. Det skal opbevares ved stuetemperatur (20-30 °C). |
| Format | Væske |
| Mængde | 25 ml |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.