Få mere at vide
Thermo Scientific™ TR-FRET Koregulator Buffer H
Artikelnummer. 10256353
Skift visning
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10256353 25 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10256353 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PV4661
 Begrænset vare
På lager
En specialiseret nuklear receptorbuffer, der kan bruges sammen med Invitrogen's indsamling af oprensede nukleare receptorproteiner og assays.
En specialiseret nukleær receptorbuffer, der kan bruges med Invitrogen's samling af rensede nukleære receptorproteiner og analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Liquid
Til brug med (udstyr) LanthaScreen™ Nuklear Receptor Cofactor Interaction Assays
Mængde 25 ml
Indhold og opbevaring TR-FRET Coregulator Buffer H kan sendes frossen eller ved stuetemperatur. Opbevares ved stuetemperatur (20 °C til 30 °C).
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.