Få mere at vide
Thermo Scientific™ TR-FRET Koregulator Buffer D
Beskrivelse
En specialiseret nukleær receptorbuffer, der kan bruges med Invitrogen's samling af rensede nukleære receptorproteiner og analyser.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Liquid |
| Til brug med (applikation) | Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, Lanthascreen™ nuclear receptor cofactor interaction assays |
| Til brug med (udstyr) | LanthaScreen™ Nuklear Receptor Cofactor Interaction Assays |
| Mængde | 25 ml |
| Opløselighed | Water |
| Produkttype | Nuclear Receptor Buffer |
| Indhold og opbevaring | TR-FRET Coregulator Buffer D kan sendes frossen eller ved stuetemperatur. Opbevares ved 4 °C. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.