Få mere at vide
Thermo Scientific™ TR-FRET Koregulator Buffer B
Artikelnummer. 10418853
Skift visning
Mængde:
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10418853 25 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10418853 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PV4418
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
En specialiseret nuklear receptorbuffer, der kan bruges sammen med Invitrogen's indsamling af oprensede nukleare receptorproteiner og assays.
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) LanthaScreen™ Nuklear Receptor Cofactor Interaction Assays
Opløselighed Water soluble
Til brug med (applikation) Pharma and biopharma, target and lead identification and validation, drug discovery and development, nuclear receptor biology, biochemical nuclear receptor assays, nuclear receptor coregulator interaction
Oversigt TR-FRET Coregulator Buffer B, 25mL, Liquid, Store at 20 to 30°C, Water Soluble, Used For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation
Indhold og opbevaring TR-FRET Coregulator Buffer B kan sendes frossen eller ved stuetemperatur. Opbevares ved stuetemperatur (20 C °til 30 °C).
Mængde 25 ml
Form Liquid
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris