Få mere at vide
Thermo Scientific™ TR-FRET Koregulator Buffer A
Beskrivelse
En specialiseret nukleær receptorbuffer, der kan bruges med Invitrogen's samling af rensede nukleære receptorproteiner og analyser.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | LanthaScreen™ Nuklear Receptor Cofactor Interaction Assays |
| Oversigt | TR-FRET Coregulator Buffer A, 25mL, Liquid, 7.5 pH, 20 to 30°C Storage, Room Temperature or on Wet or Dry Ice Shipping Conditions, Water Soluble, For use with Pharma and Biopharma, Target and Lead Identification and Validation |
| Indhold og opbevaring | TR-FRET Coregulator Buffer A kan sendes frossen eller ved stuetemperatur. Opbevares ved stuetemperatur (20 °C til 30 °C). |
| Mængde | 25 ml |
| Form | Liquid |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.